Merck
8.00866
Sigma-Aldrich
ジイソプロピルエーテル
(stabilized with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)) for synthesis
別名:
イソプロピルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
102.17
Beilstein:
1731256
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
203-560-6
NACRES:
NA.22
bp:
68-69 °C (lit.)
グレード
for synthesis
品質水準
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
120 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
827 °F
有効性
5880 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-21 %, 100 °F
dilution
(for synthesis)
屈折率
n20/D 1.367 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
転移温度
flash point -28 °C
溶解性
3.11 g/L
密度
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI Key
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Diisopropylether (DIPE) is secondary ether. Besides its high-octane number, it has low toxicity, low production cost, and good anti-knock properties. It is flammable, non-reactive, colorless, and slightly soluble in water but has a high solubility in organic compounds. Due to its ability to liquefy oil-based solutions, it is being used as a solvent in paints, waxes, dyes, and stain removal. DIPE serves as a solvent in various chemical processes, also used as an extractant and oxygenate in motor fuel.
アプリケーション
Diisopropyl ether is used as a solvent in the aza-Michael addition of mono-and bifunctional amines to acrylate.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.722 - 0.724
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-20.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-29 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thermophysical properties of ternary liquid mixture of diisopropyl ether (1)+ ethanol (2)+ n-heptane (3): Measurement and correlation
Kashyap P, et al.
Journal of Molecular Liquids, 319, 114219-114219 (2020)