Merck
95251
Supelco
ジイソプロピルエーテル
analytical standard
別名:
イソプロピルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
102.17
Beilstein:
1731256
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
120 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.7% (GC)
自己発火温度
827 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
含みます
~0.006% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
1-21 %, 100 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.367 (lit.)
n20/D 1.368
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI Key
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジイソプロピルエーテルは第2級エーテルであり、抽出剤および含酸素ガソリン添加物として使用されています。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で、入手可能な本製品のデジタル標準物質を検索してください。このデジタル版をChemisTwin®で使用して、サンプルの同一性確認および化合物の定量(デジタル外部標準を使用)を行うことができます。2~3回マウスをクリックするだけで、この物質のNMRスペクトルを確認し、お客様のサンプルとオンラインで比較することができます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-20.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
95251-VAR-F:
95251-BULK-F:
95251-10ML-F:4548173957425
95251-5ML-F:4548173957449
95251-1ML-F:4548173957432
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Introduction to Spectroscopy (2016)
Organic Chemistry: Chemistry, Organic chemistry (2016)
A Azim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 9(5), 1345-1348 (2001-05-30)
An efficient lipase catalysed synthesis of optically enriched alpha-halogenated amides with concomitant optical enrichment of the starting alpha-haloesters is described. Candida antarctica lipase (CAL) was found to be a better catalyst over porcine pancreatic lipase (PPL) and Candida cylindracea lipase
W Dalbey et al.
Journal of toxicology and environmental health, 49(1), 29-43 (1996-09-01)
Two inhalation studies were performed with a vaporized sample of commercial-grade diisopropyl ether (DIPE). In the subchronic study, Sprague-Dawley rats (14/sex) were exposed to 0 (both untreated and sham-exposed controls), 480, 3300, or 7100 ppm DIPE for 6 h/d, 5
B E Cham et al.
Journal of virological methods, 137(1), 160-163 (2006-07-01)
Many viruses including HIV, hepatitis C and hepatitis B, have an outer lipid envelope which maintains inserted viral peptides in the "correct" functional conformation and orientation. Disruption of the lipid envelope by most solvents destroys infectivity and often results in