蒸気圧
28 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
250 °C
有効性
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
2600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
5.2-61.2 % (v/v)
bp
112 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
転移温度
flash point 28 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
InChI Key
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.051 - 1.053
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.051 - 1.053
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体