主要文書
8.00476
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoic acid
for synthesis
別名:
4-Chlorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(Cl)C6H4COOH
CAS番号:
分子量:
156.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-805-9
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
形状
powder
自己発火温度
545 °C
有効性
1170 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.3 (20 °C, 0.08 g/L in H2O)
bp
274-276 °C/1013 hPa
mp
237-240 °C
転移温度
flash point 238 °C
溶解性
0.08 g/L
密度
1.54 g/cm3 at 24 °C
かさ密度
350 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Chlorobenzoic acid for synthesis. CAS 74-11-3, chemical formula 4-(Cl)C₆H₄COOH.
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 237 °C
Melting range (upper value): ≤ 241 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(℃)
238 °C