主要文書
8.00077
Sigma-Aldrich
4′-Methylacetanilide
for synthesis
別名:
4′-Methylacetanilide, N-p-Tolylacetamide, Acetic acid p-toluidide, 4-Acetamidotoluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4-4-(CH3)
CAS番号:
分子量:
149.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
203-155-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
bp
306-308 °C/1013 hPa
mp
147-150 °C
転移温度
flash point 168 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(c1ccc(cc1)C)C(=O)C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
YICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Kompleks Ni (II)-4′-Methylacetanilide: Sintesis, Karakterisasi, dan Uji Antibakteri: This study discusses the synthesis, characterization, and antibacterial testing of a nickel (II) complex with 4′-Methylacetanilide. The findings highlight the coordination of the C=O group of 4′-Methylacetanilide to nickel ions (Z Afiifah, 2023).
  • Sintesis, Karakterisasi, dan Uji Antibakteri Kompleks Cu (II) dengan 4′-Methylacetanilide: This paper describes the synthesis and characterization of a copper (II) complex with 4′-Methylacetanilide, focusing on its antibacterial activity against gram-negative bacteria (DF Carolina, 2023).
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 147 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3