Merck
72176P
Sigma-Aldrich
オレンジG
certified by the BSC, suitable for histology
別名:
1-フェニルアゾ-2-ナフトール-6,8-ジスルホン酸 二ナトリウム塩, 7-ヒドロキシ-8-フェニルアゾ-1,3-ナフタレンジスルホン酸 二ナトリウム塩, アシッドオレンジ10, ウールオレンジ2G
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10N2Na2O7S2
CAS番号:
分子量:
452.37
カラーインデックス番号:
16230
Beilstein:
4120705
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
認証
certified by the BSC
品質水準
製品種目
Harleco®
形状
powder
包装
pkg of 1 kg
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
SMILES記法
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccccc3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-13-7-6-10-8-12(26(20,21)22)9-14(27(23,24)25)15(10)16(13)18-17-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChI Key
HSXUHWZMNJHFRV-QIKYXUGXSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
  • For In-Vitro Diagnostic Use.
  • For Professional Use.
  • Harleco® Used for the staining of blood and bone marrow smears.
法的情報
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
72176P-29:
試験成績書(COA)