安全性情報
71504-M
Millipore
D-Tube Dialyzer Mini, MWCO 6-8 kDa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
メーカー/製品名
Novagen®
品質水準
保管温度
10-30°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
D-Tube Dialyzer Mini, MWCO 6-8 kDa has been used:
  • to dialyze pro matrix metalloprotease 1 (ProMMP-1) for MMP activation
  • in in vitro assay
  • for membrane hydration in electroelution
特徴および利点
  • Compatible with most commercially available horizontal electrophoresis units
  • Efficient extraction (>90%) is achieved for 15 nt oligos and up to 80 kbp DNA fragments
法的情報
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
71504-3:
71504-EA:
71504-1EA:
試験成績書(COA)