安全性情報
71511
Millipore
D-Tube Electroelution Accessory Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
メーカー/製品名
Novagen®
品質水準
保管条件
OK to freeze
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
構成
•: 1: Supporting Tray, Mini
•: 1: Supporting Tray, Midi
•: 1: Supporting Tray, Maxi
•: 1 ml: MS Precipitation Buffer
•: 10 ml: Tricholoroacetic acid, 20% w/v
•: 2 x 1 ml: 3M Sodium acetate, pH 5.2
警告
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
その他情報
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
法的情報
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
Jan Code
71511-3:
試験成績書(COA)