557514
Ro-31-8425
A potent, cell-permeable, reversible, ATP-competitive, and selective protein kinase C inhibitor (IC₅₀ = 15 nM for rat brain PKC).
別名:
Ro-31-8425, 2-[8-(Aminomethyl)-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]indol-3-yl]-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)maleimide, HCl, Bisindolylmaleimide X, HCl
アッセイ
≥94% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
red to orange-red
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[n]21c3c(c(c2CC(CC1)CN)C4=C(C(=O)NC4=O)c5c6c([n](c5)C)cccc6)cccc3
InChI
1S/C26H24N4O2/c1-29-14-18(16-6-2-4-8-19(16)29)23-24(26(32)28-25(23)31)22-17-7-3-5-9-20(17)30-11-10-15(13-27)12-21(22)30/h2-9,14-15H,10-13,27H2,1H3,(H,28,31,32)
InChI Key
QQKKPWJFHBFCTH-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
PKC
警告
再構成
その他情報
Merritt, J.E., et al. 1997. Cell Signal 9, 53.
Wilkinson, S.E., et al. 1993. Biochem. J. 294, 335.
WGK
WGK 1
Jan Code
557514-MG:
557514-1RMG:
557514-1MG:
試験成績書(COA)