5.08838
Puromycin, Dihydrochloride, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture-Tested
別名:
Puromycin, Dihydrochloride, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture-Tested, (2 S)-2-Amino-N-((2 S,3 S,4 R,5 R)-5-(6-(dimethylamino)purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl)-3-(4-methoxyphenyl)
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
不純物
≤10 EU/mg Endotoxin (dry weight)
保管温度
−20°C
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16?,18+,22+;;/m0../s1
InChI Key
MKSVFGKWZLUTTO-USYAMCSGSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
RNA
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Kaufman, S.H., et al. 1993. Cancer Res.53, 3976.
de la Luna, S. and Ortin, J. 1992. Methods Enzymol.216, 376.
Chow, S.C., et al. 1991. Exp. Cell Res.216, 149.
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2