Merck
5.08015
Sigma-Aldrich
CTOP
別名:
CTOP, µ Opioid Receptor Antagonist, CTOP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H67N11O11S2
CAS番号:
分子量:
1062.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥95% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
有効性
0.96 nM Ki
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
white
溶解性
water: soluble
保管温度
−20°C
InChI
1S/C50H67N11O11S2/c1-26(62)39(42(53)65)59-49(72)41-50(3,4)74-73-25-38(58-43(66)33(52)21-28-11-6-5-7-12-28)47(70)56-36(22-29-16-18-31(64)19-17-29)45(68)57-37(23-30-24-54-34-14-9-8-13-32(30)34)46(69)55-35(15-10-20-51)44(67)60-40(27(2)63)48(71)61-41/h5-9,11-14,16-19,24,26-27,33,35-41,54,62-64H,10,15,20-23,25,51-52H2,1-4H3,(H2,53,65)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,68)(H,58,66)(H,59,72)(H,60,67)(H,61,71)
InChI Key
PZWWYAHWHHNCHO-UHFFFAOYSA-N
詳細
A potent antagonist highly selective for µ opioid receptor (Ki = 0.96 nM for µ receptor and >10,000 nM for δ receptors). Often used for studying the functional roles of µ opioid receptors in both central and peripheral nervous systems.
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
mu opioid
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
シーケンス
D-Phe-Cys-Tyr-D-Trp-Orn-Thr-Pen-Thr-NH2 (Orn: ornithine; Pen: penicillamine; SS bond: 2-7)
物理的形状
Supplied as trifluoracetate salt
その他情報
Feng, Y., et al. 2012. Curr Drug Targets.13, 230.
Hawkins, N., et al. 1989. J. Pharmacol. Exp. Ther.248, 73.
Gulya, K., et al. 1988. Eur. J. Pharmacol.150, 355.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3