Merck
SML1347
Sigma-Aldrich
Alvimopan
≥98% (HPLC)
別名:
ADL-8-2698, LY-246736, N-[(2S)-2-[[(3R,4R)-4-(3-Hydroxyphenyl)-3,4-dimethyl-1-piperidinyl]methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H32N2O4
CAS番号:
分子量:
424.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +46 to +52°, c = 1.0 in DMSO
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]1CN(C[C@@H](C(NCC(O)=O)=O)CC2=CC=CC=C2)CC[C@]1(C3=CC=CC(O)=C3)C
InChI
1S/C25H32N2O4/c1-18-16-27(12-11-25(18,2)21-9-6-10-22(28)14-21)17-20(24(31)26-15-23(29)30)13-19-7-4-3-5-8-19/h3-10,14,18,20,28H,11-13,15-17H2,1-2H3,(H,26,31)(H,29,30)/t18-,20-,25+/m0/s1
InChI Key
UPNUIXSCZBYVBB-JVFUWBCBSA-N
遺伝子情報
human ... OPRM1(4988)
生物化学的/生理学的作用
Alvimopan is a gastroprokinetic peripheral mu-opioid receptor antagonist.
Alvimopan is a gastroprokinetic peripheral mu-opioid receptor antagonist. As a drug, Alvimopan is given to patients undergoing bowel surgery to protect the bowel from the effects of opioid medications that are used to treat pain, blocking the undesirable GI side-effects of the opioid agonists without affecting analgesia or causing withdrawal. Alvimopan does not cross the blood-brain barrier, competitively binding to gastrointestinal tract mu-opioid receptors.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)