安全性情報
5.05816
Sigma-Aldrich
Xanomeline Oxalate
別名:
Xanomeline Oxalate, 3-(hexyloxy)-4-(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole, Muscarinic Acetylcholine Receptor (mAChR) Agonist, Xanomeline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H23N3OS · xC2H2O4
CAS番号:
分子量:
281.42 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥99% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
off-white
溶解性
DMSO: 10 mM
ethanol: 25 mM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1nc(c(n1)C2=CCCN(C2)C)OCCCCCC.OC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C14H23N3OS.C2H2O4/c1-3-4-5-6-10-18-14-13(15-19-16-14)12-8-7-9-17(2)11-12;3-1(4)2(5)6/h8H,3-7,9-11H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
ZJOUESNWCLASJP-UHFFFAOYSA-N
詳細
An agonist selective for muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) subtype M1 (EC50 = 0.3, 5, 42, 52 and 92.5 nM at M1, M3, M5, M4 and M2 receptors respectively). An antipsychotic agent. Used in improving cognitive deficits and behavioral disturbances in Alzheimer′s disease and schizophrenia.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
Wang, D., et al., 2011. Biochem. Biophys. Res. Commun.410, 229.
Si, W., et al., 2010. Neurosci. Lett.473, 115.
Stanhope, et al., 2001. J. Exp. Pharmacol. Ther.299, 782.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3