5.05732
GBR 12909 Dihydrochloride
別名:
GBR 12909 Dihydrochloride, 1-(2-Bis(4-fluorophenyl)methoxy)ethyl)-4-(3-phenylpropyl)piperazine Hydrochloride, Dopamine Active Transporter Inhibitor, GBR 12909, DAT Inhibitor, GBR 12909, GBR12909
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
有効性
1 nM Ki
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white to off-white
溶解性
DMSO: 100 mM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C(OCCN3CCN(CC3)CCCc4ccccc4)c2ccc(cc2)F.[Cl-].[Cl-].[H+].[H+]
InChI
1S/C28H32F2N2O.2ClH/c29-26-12-8-24(9-13-26)28(25-10-14-27(30)15-11-25)33-22-21-32-19-17-31(18-20-32)16-4-7-23-5-2-1-3-6-23;;/h1-3,5-6,8-15,28H,4,7,16-22H2;2*1H
InChI Key
MIBSKSYCRFWIRU-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
DAT
警告
調製ノート
再構成
その他情報
Hewitt, K., et al. 2009. Neuropharm.57, 678.
Prisinzano, T. et al. 2002. J. Med. Chem.45, 4371.
Andersen, P., et al. 1989. Eur. J. Pharmacol.166, 493.
Heikkila, R., et al. 1984. Eur. J. Pharmacol.103, 142.
WGK
WGK 3