製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
liquid
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
密度
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
1.01 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI Key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
5008629028:
5008621000:
5008629999:
5008629025:
CO1H5008629025:
5008620000:
5.00862.1000A:
CO1E5008629025:
CO1E5008621000:
CO1I5008629025:
試験成績書(COA)