Merck
5.00257
SAFC
Riboflavin
E 101 (i)
別名:
Riboflavin, Lactoflavine, Vitamin B2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20N4O6
CAS番号:
分子量:
376.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
E番号:
E101 (i)
EC Index Number:
201-507-1
品質水準
フォーム
solid
有効性
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.2 (20 °C, 0.07 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
溶解性
0.07 g/L
かさ密度
100 kg/m3
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[n]1(c2n[c]([nH][c](c2nc3c1cc(c(c3)C)C)=O)=O)CC(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)
InChI Key
AUNGANRZJHBGPY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Riboflavin, also known as vitamin B₂, is a vitamin found in food and used in dietary supplements.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
5002579013:
5002572500BWT:
5002570000:
5002572500:
5002579999:
5002579010:
試験成績書(COA)