詳細
Merck USA index - 14, 8200
アッセイ
99.0-101.0% (UV)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D -135.0 to -155.0°, c = 0.5% in 0.05 M NaOH (dry basis)
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
不純物
Lumiflavine, complies
色
yellow-orange
溶解性
water: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[n]1(c2n[c]([nH][c](c2nc3c1cc(c(c3)C)C)=O)=O)CC(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)
InChI Key
AUNGANRZJHBGPY-UHFFFAOYSA-N
詳細
警告
再構成
その他情報
Christensen, H.N. 1993. Nutr. Rev. 51, 149.
WGK
WGK 1
Jan Code
555682-GM:
555682-10GM:
US2555682-10GM:
試験成績書(COA)