Merck
F2253
Sigma-Aldrich
リボフラビン5'-一リン酸 ナトリウム塩 水和物
synthetic, ≥70% (HPLC)
別名:
FMN-Na, フラビンモノヌクレオチド, リボフラビン5′-リン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20N4NaO9P · xH2O
CAS番号:
分子量:
478.33 (anhydrous basis)
Beilstein:
4106529
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
eCl@ss:
34058005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥70% (HPLC)
フォーム
powder
不純物
≤0.3% Riboflavin
溶解性
water: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na.H2O/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t11-,12+,14-;;/m0../s1
InChI Key
BHRVCJBIICJWTH-APQIITSESA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リボフラビン5′-一リン酸ナトリウム塩水和物は、以下の用途で使用されています。
  • L. lactis細胞の発光の測定に用いるアッセイ用バッファーの成分として
  • 一酸化窒素シンターゼ(NOS)酵素活性アッセイにおいて反応混合物の成分として
  • フラビンモノヌクレオチド(FMN)シクラーゼ産物の高速液体クロマトグラフィー(HPLC)分析に
  • ホタルルシフェラーゼによるルシフェラーゼアッセイに
生物化学的/生理学的作用
リボフラビン5′-一リン酸(FMN)はリボフラビンの誘導体であり、酸化/還元反応における1電子移動および2電子移動に必要な補欠分子族として用いられます。還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NADH)デヒドロゲナーゼ、一酸化窒素シンターゼ、およびニトリロ三酢酸モノオキシゲナーゼなどの酵素の補因子として作用します。リボフラビン5′-一リン酸は、FMNホスホヒドロラーゼの特異性および速度論を研究するために、またリボスイッチによる分子センサーに基づく遺伝子調節を研究するために、基質として使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F2253-100MG:
F2253-10MG:
F2253-25MG:
F2253-CP:
F2253-BULK:
F2253-VAR:
F2253PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enzymic formation of riboflavin 4?, 5?-cyclic phosphate from FAD: evidence for a specific low-Km FMN cyclase in rat liver1
FRAIZ F J, et al.
The Biochemical Journal, 330(2), 881-888 (1998)
Luciferase detection during stationary phase in Lactococcus lactis
Bachmann H, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 73(14), 4704-4706 (2007)
Establishment of patterned thalamocortical connections does not require nitric oxide synthase
Finney E M and Shatz C J
The Journal of Neuroscience, 18(21), 8826-8838 (1998)
Steven O Mansoorabadi et al.
The Journal of organic chemistry, 72(17), 6329-6342 (2007-06-22)
Flavin coenzymes play a variety of roles in biological systems. This Perspective highlights the chemical versatility of flavins by reviewing research on five flavoenzymes that have been studied in our laboratory. Each of the enzymes discussed in this review [the
Nathan J Baird et al.
RNA biology, 7(3), 328-332 (2010-05-12)
Riboswitches are structured mRNA elements involved in gene regulation that respond to the intracellular concentration of specific small molecules. Binding of their cognate ligand is thought to elicit a global conformational change of the riboswitch, in addition to modulating the