主要文書
4.90031
Sigma-Aldrich
1-Hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for synthesis
別名:
1-Hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19F6N3O4S2
CAS番号:
分子量:
447.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
liquid
pH
6 (20 °C in H2O)
mp
-9 °C
密度
1.37 g/cm3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H19N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h8-10H,3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
RCNFOZUBFOFJKZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Purity (HPLC): ≥ 99.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.01 %
Water (K. F.): ≤ 0.1 %
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3