安全性情報
484100
Sigma-Aldrich
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic Acid
Potent Cl⁻ channel blocker (IC₅₀ = 100 nM-100 µM), depending on channel subtype and assay method.
別名:
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic Acid, NPPB, CaCC Blocker II, Calcium-Activated, TMEM16 Blocker II, ANO Blocker II, Anoctamin Blocker II
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16N2O4
CAS番号:
分子量:
300.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
yellow
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
warm ethanol: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1cc(c(cc1)NCCCc2ccccc2)C(=O)O
InChI
1S/C16H16N2O4/c19-16(20)14-11-13(18(21)22)8-9-15(14)17-10-4-7-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,8-9,11,17H,4,7,10H2,(H,19,20)
InChI Key
WBSMIPAMAXNXFS-UHFFFAOYSA-N
詳細
Potent Cl channel blocker (IC50 = 100 nM-100 µM), depending on channel subtype and assay method. Inhibits cyclooxygenase (IC50 = 8 µM).
Potent Cl- channel blocker (IC50 = 100 nM-100 µM), depending on channel subtype and assay method. Inhibits cyclooxygenase (IC50 = 8 µM).
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Primary Target
Cl⁻ channel blocker
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 100 nM-100 µM as Cl-channel blocker
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
Illek, B., et al. 1992. Am. J. Physiol.263, C644.
Kirk, K., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 23475.
Breuer, W., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.163, 398.
Wangermann, P., et al. 1986. Pflugers Arch.407, S128.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
484100-10MG:
484100-MG:
試験成績書(COA)