Merck
4.80855
SAFC
Citric acid 50%
EMPROVE® EXPERT
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
形状
liquid
密度
1.24 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
詳細
EMPROVE® EXPERT
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1