Merck
444201
Millipore
D-(+)-Melezitose monohydrate
A substrate for α-glucosidase.
別名:
O-α-D-グルコピラノシル-(1→3)-β-D-フルクトフラノシル-α-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H32O16 · H2O
CAS番号:
分子量:
522.45
Beilstein:
99539
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.79
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
溶解性
water: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]2(CO)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.H2O/c19-1-5-8(23)11(26)13(28)16(30-5)32-15-10(25)7(3-21)33-18(15,4-22)34-17-14(29)12(27)9(24)6(2-20)31-17;/h5-17,19-29H,1-4H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18+;/m1./s1
InChI Key
CFXAVQUXSYFPDE-ZDVKUAOASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A substrate for α-galactosidase.
A substrate for α-glucosidase.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Tatevossian, A. 1982. Arch. Oral Biol. 27, 39.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
444201-10RGM:
444201-100GM:
444201-1RKG:
444201-1KG:
444201-0KG:
444201-100RGM:
試験成績書(COA)