356790
Glyphosine
A plant growth regulator that also enhances anti-B:9-23 TCR-dependent T cell activation by modulating murine class II MHC I-Ag7-mediated B:9-23 presentation on APCs.
別名:
Glyphosine, Cp41845, N,N-bis(Phosphonomethyl)glycine, 2-(bis(Phosphonomethyl)amino)acetic acid, Polaris, Cp41845, Polaris, N,N-bis(Phosphonomethyl)glycine, 2-(bis(Phosphonomethyl)amino)acetic acid
アッセイ
≥98% (NMR)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
white
溶解性
water: 100 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C4H11NO8P2/c6-4(7)1-5(2-14(8,9)10)3-15(11,12)13/h1-3H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)
InChI Key
OXHDYFKENBXUEM-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
Stadinski, B.D., et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA107, 10978.
Podesta, F.E., et al. 1987. Plant Cell Physiol.28, 375.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
356790-5GM:
356790-GM:
試験成績書(COA)