251635
Daminozide
別名:
Daminozide, Histone Lysine Demethylase Inhibitor XII, LSD1 Inhibitor VI, N,N-Dimethylamino-succinamic acid, Succinic acid-2,2-dimethylhydrazide, 4-(2,2-Dimethylhydrazinyl)-4-oxobutanoic acid, BHC100 Inhibitor VI, KDM2A Inhibitor, KIAA1718 Inhibitor VI, LSD Inhibitor VI, PHF8 Inhibitor, JHDM Inhibitor VI
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (NMR)
品質水準
形状
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
white
溶解性
water: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-8(2)7-5(9)3-4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)
InChI Key
NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
251635-1GM:
251635-GM:
試験成績書(COA)