抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
含みます
≤0.1% sodium azide as preservative
交差性
human, marmoset
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG
保管温度
−70°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COL7A1(1294)
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunoblotting (1:500-1:2000)
Immunofluorescence (1:200)
Immunoprecipitation (1:40-1:100)
警告
再構成
その他情報
Hashimoto, T., et al. 1996. Br. J. Dermatol. 134, 336.
Yasaka, N., et al. 1994. J. Dermatol. Sci. 7, 136.
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
234192-500UL:
234192-UL:
234192-500UL-M:
試験成績書(COA)
資料
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.