アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
off-white
溶解性
ethanol: 50 mg/mL
DMSO: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
A potent and selective inhibitor of Cathepsin L (Cat. No. 219402).
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: yes
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
シーケンス
Z-Phe-Tyr-CHO
その他情報
Woo, J.-T., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol. 300, 131.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
219426-MG:
219426-0MG:
219426-5UNMG:
219426-5MG:
試験成績書(COA)