安全性情報
20-168
Sigma-Aldrich
Mg2+溶解/洗浄バッファー、5倍濃縮
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
フォーム
liquid
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
affinity binding assay: suitable (G-protein)
輸送温度
dry ice
アプリケーション
Mg2+ 溶解/洗浄バッファー、5倍濃縮は、G-タンパク質アッセイで使用できます。活性化アッセイキットでの使用にも適しています。
Mg2+ 溶解/洗浄バッファー、5倍濃縮は、G-タンパク質アッセイに使用できます。活性化アッセイキットでの使用にも適しています。
物理的形状
750mM NaCl、5% Igepal CA-630、50mM MgCl2、5mM EDTA、10% glycerol含有の125mM HEPES(pH 7.5)。
保管および安定性
-20°Cで1年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
20-168:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vimal K Balasubramanian et al.
Current protocols, 1(5), e153-e153 (2021-05-28)
Plant organs and tissues contain multiple cell types, which are well organized in 3-dimensional structure to efficiently perform physiological functions such as homeostasis and response to environmental perturbation and pathogen infection. It is critically important to perform molecular measurements at