安全性情報
20-145
Sigma-Aldrich
アッセイ希釈用緩衝液(5倍濃縮)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
フォーム
liquid
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
輸送温度
wet ice
アプリケーション
キナーゼアッセイにおいて使用。
研究のカテゴリ
すべて
物理的形状
100 mM MOPS(pH7.2)、125 mM β-グリセロリン酸、25 mM EGTA、5 mMオルトバナジウム酸ナトリウム、5 mMジチオスレイトール
保管および安定性
-20℃で6ヵ月間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
20-145:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Brain lysosomal hydrolases in neuronal ceroid-lipofuscinoses.
V V Prasad,R K Pullarkat
Molecular and Chemical Neuropathology null