安全性情報
1.94610
Supelco
Aniline
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N
CAS番号:
分子量:
93.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
ACS reagent
保管温度
room temp
SMILES記法
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI Key
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体