製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
SMILES記法
N(CCO)CCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI Key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Liver,Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1945172521:
IN2RCMD194517:
1945170501:
1945172501:
1945170521:
試験成績書(COA)