Merck
1.93624
Supelco
リン酸ナトリウム, 一塩基酸 二水和物
EMPLURA®
別名:
リン酸二水素ナトリウム 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaH2PO4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
156.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161706
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
InChI Key
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93624.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
IN2RCMS193624:
1936249051:
1936249050:
1936240521:
1936240500:
試験成績書(COA)