Merck
1.93224
Supelco
リン酸ナトリウム 一塩基性 一水和物
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
リン酸一ナトリウム, リン酸二水素ナトリウム 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaH2PO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
137.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード:
ACS reagent
グレード
ACS reagent
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93224.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93224.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
IN2RCMS193224:
1932240500:
1932245021:
1932245000:
1932240521:
試験成績書(COA)