安全性情報
1.93103
Supelco
Potassium hydroxide pellets
for analysis EMPARTA® ACS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
グレード
ACS reagent
フォーム
pellets
pH
(alkaline)
溶解性
water: soluble
微量陰イオン
chloride (Cl-): 0.010%
phosphate, phosphite (as PO43-): 0.0005%
sulfate (SO42-): 0.003%
微量陽イオン
Ca: 0.0050%
Fe: 0.010%
Mg: 0.0020%
N: 0.001%
Na: 0.20%
Ni: 0.0010%
heavy metals (as Ag): 0.001%
保管温度
20-25°C
SMILES記法
[OH-].[K+]
InChI
InChI=1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
包装
1.93103.0521: 500 kg, Minimum order quantity: 1
1.93103.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93103.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN2RCMP193103:
1931035000:
1931039051:
1931030500:
1931030521:
1931039050:
1931035021:
試験成績書(COA)