Merck
1.88011
Supelco
Titrant 2
1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O, titrant for Karl Fischer titration with two component reagents, Aquastar®
別名:
Titration Solution 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115601
NACRES:
NA.21
製品名
Titrant 2, titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O Aquastar®
品質水準
製品種目
Aquastar®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: volumetric
濃度
2 mg/mL
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
転移温度
flash point <21 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
フォーマット
two component solution
保管温度
15-25°C
包装
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
アナリシスノート
Efficiency: ≥ 2
法的情報
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
69.8 °F
引火点(℃)
< 21 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
プロトコル
Summary application report for analysis of moisture in Polyurethane glues
Summary application report for analysis of moisture in Sugar
Summary application report for analysis of moisture in Polyurethane glues
Summary application report for analysis of moisture in Sugar
すべて表示