Merck
1.88036
Supelco
Buffer solution for strong bases
for Karl Fischer Titration Aquastar®
別名:
Buffer solution for strong bases for Karl Fischer titration
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115601
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
Aquastar®
形状
liquid
自己発火温度
455 °C (Methanol)
expl. lim.
5.5-36.5 % (v/v) Methanol)
反応適合性
reaction type: coulometric
reaction type: volumetric
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
4.0 (20 °C in H2O)
転移温度
flash point 11 °C (Methanol)
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Assay (H₂O): ≤ 600 ppm
法的情報
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup - Methanol
引火点(℃)
11 °C - closed cup - Methanol
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1880360502:
1880360500:
1880360000:
1.88036.0500DISC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
プロトコル
Summary application report for analysis of moisture in Diethanolamine
Summary application report for analysis of moisture in 2-Propylamine
Summary application report for analysis of moisture in 2-Propylamine