安全性情報
18-152
Millipore
ストレプトアビジン、HRP結合体
1 mg Streptavidin, HRP conjugate for ELISA, Western Blotting, ICC & IHC.
別名:
detection reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NB.22
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
アプリケーション
ストレプトアビジン、西洋ワサビペルオキシダーゼ(HRP)結合体は以下の用途に使用されています:
  • 細胞ベースの酵素結合免疫吸着アッセイ
  • サンドウィッチELISA
  • マイクロ中和アッセイ
生物化学的/生理学的作用
西洋ワサビペルオキシダーゼ(HRP)と共有結合したストレプトアビジン抗体は、酵素結合検出法に用いられます。結合した酵素が特定の基質の分解を触媒し、シグナルを発生させます。
物理的形状
0.05 M HEPES、0.1 M Na2SO4(pH 6.8;保存剤入り)。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18-152:
試験成績書(COA)