品質水準
使用法
vial sufficient for 200 applications (on 10 cm × 10 cm mini gels)
分子量
6,500-180,000 Da
包装
vial of 0.1 mg protein (also contains 0.1 mg NaCl and 0.1 mg sucrose)
保管温度
−20°C
アプリケーション
SDS-PAGEおよびタンパク質転写の場合、ビオチン化分子量標準混合物にはタンパク質が含まれており、ブロットされたタンパク質の分子量を推定するためのSDS-PAGE標準として使用するためにビオチン結合されています。可視化は、ストレプトアビジン-ペルオキシダーゼ(Cat. No. S2438)と4-クロロ-1-ナフトール(Cat. No. C8890)などの発色試薬を使用して行われ、個別のレーンをカットする必要がなく、一般的なタンパク質染色用で、免疫染色手順と同時に実行できます。これらの標準は、LaemmliまたはWeberとOsborn SDS-PAGE操作で使用できます。
構成
本製品には以下の成分が含まれています。
- α2-マクログロブリン(ウマ血清)
- β-ガラクトシダーゼ(E. coli由来)
- ホスホリラーゼ b(ウサギ筋肉由来)
- カタラーゼ(ウシ肝臓由来)
- アルコールデヒドロゲナーゼ(酵母由来)
- 炭酸脱水酵素(ウシ赤血球由来)
- トリプシンインヒビター(ダイズ由来)
- リゾチーム(ニワトリ卵由来)
- アプロチニン(ウシ肺由来)
その他情報
9種のビオチン化タンパク質が含まれています(総量約 0.1 mg)。
再構成
各バイアルを等倍サンプルバッファー(製品番号S3401)1 mLで溶解し、100°Cで2~3分間インキュベートしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B2787-BULK:
B2787-PH:
B2787-1VL:
B2787-5X1VL:
B2787-VAR:
B2787PROC:
B2787-1VL-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analytical biochemistry, 152(2), 329-332 (1986-02-01)
Protein molecular weight standards were biotinylated by reaction with biotinyl-N-hydroxysuccinimide ester. The biotinylated proteins were resolved by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis and electrophoretically transferred to nitrocellulose paper. The resolved protein bands were detected by formation of a streptavidin-biotin/horseradish peroxidase
The reliability of molecular weight determinations by dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis.
The Journal of biological chemistry, 244(16), 4406-4412 (1969-08-25)
Clinical and vaccine immunology : CVI, 15(8), 1292-1300 (2008-06-27)
Earlier studies have demonstrated in A/Sn mice highly susceptible to Chagas' disease protective immunity against lethal Trypanosoma cruzi infection elicited by vaccination with an open reading frame (ORF) expressed by amastigotes. In our experiments, we used this mouse model to
Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4.
Nature, 227(5259), 680-685 (1970-08-15)