OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
white to slightly yellowish
溶解性
water: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C27H44N10O6.2ClH/c1-16(2)21(34-18(15-38)10-6-12-32-25(28)29)23(40)37-22(39)19(11-7-13-33-26(30)31)35-27(43)36-20(24(41)42)14-17-8-4-3-5-9-17;;/h3-5,8-9,15-16,18-21,34H,6-7,10-14H2,1-2H3,(H,41,42)(H4,28,29,32)(H4,30,31,33)(H2,35,36,43)(H,37,39,40);2*1H/t18?,19-,20?,21-;;/m0../s1
InChI Key
GXQPAKIVOCLCHD-BXLPLHKWSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Trypsin-like serine proteases
警告
再構成
その他情報
Umezawa, H. 1976. Methods Enzymol.55, 678.
WGK
WGK 3
Jan Code
178220-10MG:
178220-MG:
178220-5MG:
試験成績書(COA)