詳細
RTECS - YV9350800
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
white
溶解性
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].N([C@@H](C(C)C)C(=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)O)CCCN=C(N)N)C(CCCN=C(N)N)C=O.[H+].[H+]
InChI
1S/C27H44N10O6.2ClH/c1-16(2)21(34-18(15-38)10-6-12-32-25(28)29)23(40)37-22(39)19(11-7-13-33-26(30)31)35-27(43)36-20(24(41)42)14-17-8-4-3-5-9-17;;/h3-5,8-9,15-16,18-21,34H,6-7,10-14H2,1-2H3,(H,41,42)(H4,28,29,32)(H4,30,31,33)(H2,35,36,43)(H,37,39,40);2*1H/t18?,19-,20?,21-;;/m0../s1
InChI Key
GXQPAKIVOCLCHD-BXLPLHKWSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
trypsin-like serine proteases, papain, and some cysteine proteases
警告
再構成
その他情報
Ichikawa, S., et al. 1985. J. Reprod. Fertil.73, 385
Umezawa, H. 1976. Methods Enzymol.55, 678.
Suda, H., et al. 1972. J. Antibiot. (Tokyo) 25, 263.
WGK
WGK 3
Jan Code
178223-MG:
178223-10MG:
試験成績書(COA)