Merck
1.70350
Supelco
Selenium ICP standard
traceable to SRM from NIST SeO₂ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Se Certipur®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
認証
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
製品種目
Certipur®
濃度
1000 mg/L Se in 2-3% HNO3
テクニック
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.013 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
詳細
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
アプリケーション
Selenium ICP standard can be used as a calibration standard in the determination of total selenium in urine by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
アナリシスノート
1000 mg/l Se in 2-3% nitric acid, prepared with high-purity SeO2, HNO3, and water
その他情報
For a complete product listing of our Certipur® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1703500100:
1.70350.0100DISC:
1.70350A.0100:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3