安全性情報
1.19796
Supelco
Selenium standard solution
traceable to SRM from NIST SeO₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Se Certipur®
別名:
Selenium standard for aqueous matrices ready foruse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
認証
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
製品種目
Certipur®
濃度
1000 mg/L Se in 0.5 M HNO3
テクニック
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.013 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
詳細
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
アプリケーション
Selenium standard solution may be used as a calibration standard in the determination of selenium in food by atomic absorption spectroscopy.
アナリシスノート
1000 mg/L Se in 0.5 mol/L HNO3, prepared with high-puritySeO2, HNO3, and water
その他情報
For a complete product listing of our Certipur® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1197960500:
1.19796.0100DISC:
1.19796A.0500:
1.19796.0500DISC:
1197960100:
1.19796A.0100:
1197960000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3