認証
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
製品種目
Certipur®
テクニック
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.014 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
詳細
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1197850500:
1.19785.0100DISC:
1197850000:
1197850100:
1.19785.0500DISC:
1.19785A.0500:
1.19785A.0100:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Analytical method – Cobalt in wastewater from printing plates, print materials, and graphic products, Photometric determination with Nitroso-R-Salt
Analytical method – Cobalt in wastewater from production of ceramics, Photometric determination with Nitroso-R-Salt
Analytical method – Cobalt in wastewater from inorganic pigments, photometric determination with Nitroso-R-Salt
Analytical method – Cobalt in wastewater from inorganic pigments, photometric determination with Nitroso-R-Salt