主要文書
1.59007
Supelco
Acetic Acid Solution
0.1% (v/v) Acetic acid in water, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116026
NACRES:
NA.03
テクニック:
LC/MS: suitable
bp:
100 °C/1013 hPa
製品名
Water with 0.1% (v/v) Acetic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
品質水準
製品種目
LiChrosolv®
フォーム
liquid
濃度
0.095-0.105 % (v/v)
テクニック
LC/MS: suitable
bp
100 °C/1013 hPa
保管温度
2-30°C
詳細
LC/MS用 ハイパーグレード リクロソルブ
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3