product name
アセトニトリル 溶液, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
蒸気圧
97 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
LiChrosolv®
形状
liquid
expl. lim.
3.0-17 % v()
濃度
0.095-0.105 % (v/v)
テクニック
LC/MS: suitable
bp
81.6 °C/1,013 hPa
mp
-45.7 °C (-50.3 °F)
転移温度
flash point 2 °C
溶解性
water: soluble
密度
0.782 g/mL at 25 °C
微量陽イオン
Al: ≤0.05 ppm
Ca: ≤0.05 ppm
Fe: ≤0.05 ppm
K: ≤0.025 ppm
Mg: ≤0.05 ppm
Na: ≤0.25 ppm
アプリケーション
general analytical
フォーマット
mixture
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
LiChrosolv® hypergrade acetonitrile with 0.1% (v/v) formic acid is used as a mobile phase solvent in gradient elution of peptides by LC-MS/MS. The product is also featured in the method development for analysis of California list of pesticides in cannabis. |
特徴および利点
- microfiltered by 0.2 µm filter
- the most comprehensive application range due to the largest retention time range
- analytical reliability due to the highest possible purity and a minimum signal-to-noise ratio
- time and cost savings due to the best possible batch consistency, thus avoiding repetitive analysis
その他情報
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - (refers to pure substance)
引火点(℃)
2 °C - (refers to pure substance)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体