Merck
1.14825
Supelco
Aluminum Test, photometric
photometric, 0.020-1.20 mg/L (Al), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
製品名
Aluminium Test, photometric, 0.020-1.20 mg/L (Al), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 350 tests
350 tests
特定アナライト
aluminium
測定範囲
0.020-1.20 mg/L (Al)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Chromazurol S)
保管温度
2-8°C
詳細
Method: photometric 0.020 - 1.20 mg/l Al Spectroquant®
The method is analogous to APHA 3500-Al-B and DIN ISO 10566 E30.This Spectroquant® Aluminium Reagent Test allows the accurate quantification of the aluminium content in aqueous samples.
Method applied: In weakly acidic, acetate-buffered solution aluminium ions react with chromazurol S to form a blue-violet compound which is determined photometrically. Due to the intrinsic orange coloration of the reagent blank, the measurement solution is orange-red to red in color.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Chloride Test photometric, 2.5-250 mg/L (Cl-), Spectroquant®
Supelco
1.14897
Chloride Test
Iron Test photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Supelco
1.14761
Iron Test
Sulfate Test photometric, 5-300 mg/L (SO42-), Spectroquant®
Supelco
1.02537
Sulfate Test
Nitrate Test photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Supelco
1.09713
Nitrate Test
Lead Test photometric, 0.010-5.00 mg/L (Pb), Spectroquant®
Supelco
1.09717
Lead Test
Sulfide Test photometric, 0.020-1.50 mg/L (S2-), Spectroquant®
Supelco
1.14779
Sulfide Test
プロトコル
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to fusion melting
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation