Merck
1.10015
Supelco
Aluminum Test Strips, colorimetric
10-250 mg/L (Al), MQuant®
別名:
Aluminium chemical test strips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Aluminium Test, colorimetric, 10-250 mg/L (Al), MQuant®
詳細
semi-quantitative
品質水準
製品種目
MQuant®
特定アナライト
aluminium
測定範囲
10-250 mg/L (Al)
検出方法
colorimetric
保管温度
15-25°C
詳細
Aluminium compounds are used as precipitating agents (flocculants) for water treatment plants, swimming baths and in paper manufacturing. MQuant Aluminium test strips can usually be applied directly here to test the effectiveness of the filter in process control. Using these test strips, the aluminium concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the reaction zone on the test strip with the fields of the color scale. All necessary reagents for the test are already included for a fast and easy analysis. The test strips are perfect for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the aluminium concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as a Reflectoquant and Spectroquant test.
Method: colorimetric with test strips and reagents 10 - 25 - 50 - 100 - 250 mg/l Al MQuant®
法的情報
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Sulfate Test colorimetric, 200-1600 mg/L (SO42-), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
Supelco
1.10019
Sulfate Test
Chloride Test colorimetric, 500-3000 mg/L (Cl-), MQuant®
Supelco
1.10079
Chloride Test
Nitrate Test colorimetric, 10-500 mg/L (NO3-), for use with MQuant® StripScan App
Supelco
1.10020
Nitrate Test