安全性情報
1490-OP
Millipore
Acrylamide/Bis-acrylamide
OmniPur® Grade, 40% solution, 37.5:1 ratio, Suitable for protein separations
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105319
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
clear colorless
輸送温度
wet ice
詳細
Suitable for protein seperations. Molecular biology grade. Reconstitute with deionized water to desired final percentage. Premixed solutions offer standard ratios of acrylamide to bis-acrylamide for convenience and safety. The hazard of handling powdered acrylamide is eliminated with the solutions.
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1490-100ML:
1500-500ML:
試験成績書(COA)