詳細
E. coliで発現させた全長緑色蛍光タンパク質に相当するN末端HISタグ付き融合タンパク質。緑色蛍光タンパク質(GFP)は、オワンクラゲAequorea victoriaで発見された細胞質タンパク質です。
生物化学的/生理学的作用
緑色蛍光タンパク質(GFP)をさまざまな種の多くのタンパク質と遺伝的に融合させると、非反応性キメラを作製できます。非反応性キメラは、本来の生物学的活性とネイティブGFPの蛍光特性を保持することが知られています。GFPは遺伝子発現のレポーターとして、また生細胞におけるタンパク質局在研究の融合タグとして機能します。さまざまな系の生物学的機能を理解するための分光学的・顕微鏡的プローブとなります。GFPは安定性が高く、in vitro研究のツールとして役立ちます。
品質
蛍光光度計の校正、および細胞と組織への微量注入のために、タンパク質ゲルおよびウェスタンイムノブロットで標準品として常に評価されています。
物理的形状
20%グリセロールを含むPBS。
保管および安定性
-20°Cで1年間
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
14-392:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sebastian Strauss et al.
Nature methods, 15(9), 685-688 (2018-08-22)
Although current implementations of super-resolution microscopy are technically approaching true molecular-scale resolution, this has not translated to imaging of biological specimens, because of the large size of conventional affinity reagents. Here we introduce slow off-rate modified aptamers (SOMAmers) as small
Sonit Kumar Gogoi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(22), 9322-9328 (2006-10-18)
Recombinant Escherichia coli (E. coli) bacteria expressing green fluorescent protein (GFP) was used as a model system to investigate the antimicrobial activities of Ag nanoparticles (NPs). A convenient in situ method of Ag NP synthesis using sodium borohydride, in the
Vincent Jung et al.
Proteomics, 22(9), e2100031-e2100031 (2021-12-28)
Biolayer interferometry (BLI) is a technology which allows to study the affinity between two interacting macro-molecules and to visualize their kinetic of interaction in real time. In this work, we combine BLI interaction measurement with mass spectrometry in order to
J L Casey et al.
Protein engineering, 13(6), 445-452 (2000-07-06)
We produced a fluorescent antibody as a single recombinant protein in Escherichia coli by fusing a red-shifted mutant of green fluorescent protein (EGFP) to a single-chain antibody variable fragment (scFv) specific for hepatitis B surface antigen (HepBsAg). GFP is a
Elisa M York et al.
Biomedical optics express, 10(9), 4381-4394 (2019-10-01)
Autofluorescence of endogenous molecules can provide valuable insights in both basic research and clinical applications. One such technique is fluorescence lifetime imaging (FLIM) of NAD(P)H, which serves as a correlate of glycolysis and electron transport chain rates in metabolically active