認証
AOAC® PTM
MicroVal
製品種目
MC-Media Pad®
特徴
ready-to-use
メーカー/製品名
MC-Media Pad®
保管条件
(Store upright)
pH
7.4 ( in H2O)
アプリケーション
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
輸送温度
ambient
保管温度
2-25°C
適合性
Escherichia coli
coliforms
molds
yeasts
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Save space in fridge and incubator
- Go green & gain: reduce environmental impact
- Improve the inventory management with a shelf-life of up to 18 months
- Comply with regulations
- No spreading device required
- Simplified workflow
アナリシスノート
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
資料
MC-Media Pad – Validation Summary
MC-Media Pad – Validation Summary
プロトコル
Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing
関連コンテンツ
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
食品の微生物検査は、食品の安全性と品質管理において重要です。病原体と腐敗微生物を網羅する幅広い検査について詳しく見ていきましょう。