リコンビナント
expressed in E. coli
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Upstate®
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
遺伝子情報
human ... NFKB1(4790)
詳細
N末端GSTタグ付きリコンビナントヒトNFκB、p50サブユニット(D434~969)、大腸菌で発現 グルタチオンアガロースクロマトグラフィーで精製 分子量:74 kDa
アプリケーション
DNA結合アッセイ
品質
DNA結合アッセイで日常的に評価されています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5)、150 mM NaCl、0.1 mM EGTA、0.1% βメルカプトエタノール、0.03% Brij-35、0.2 mM PMSF、1 mM ベンザミジン、50% グリセロール
保管および安定性
-20°Cで1年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
13-118:
試験成績書(COA)